Print…
Triisopropyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tri-i-propylphosphite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T67806-100ML T67806-500ML
SIALT67806-100MLEA 77.8 EUR
SIALT67806-100ML SIALT67806-500ML
Triisopropyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl phosphite
Fórmula: C₉H₂₁O₃P
Ponto de ebulição: 63 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9361 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00008874
Número CAS: 116-17-6
EINECS: 204-130-0