Triisopropyl phosphite ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tri-i-propylphosphite
A15247.AE
A15247.AK
A15247.AP
A15247.AEEA
50.3
EUR
A15247.AE
A15247.AK
A15247.AP
Triisopropyl phosphite ≥90%
Triisopropyl phosphite
Purity: 90+%
CAS No.: 116-17-6
Molecular Formula: [(CH3)2CHO]3P
Formula Weight: 208.24
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 63-64°/11mm
Beilstein Reference: 1701528
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008874
Fórmula:
C₉H₂₁O₃P Ponto de ebulição: 63…64 °C (11 mmHg) Densidade: 0,908 Ponto de Inflamação: 46 °C (114 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008874 Número CAS: 116-17-6 EINECS: 204-130-0 UN: 1992 ADR: 3,III |