Print…
Triisopropyl phosphite 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tri-i-propylphosphite
372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 53.8 EUR
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Triisopropyl phosphite 96%
Triisopropyl phosphite
Fórmula: C₉H₂₁O₃P
Ponto de ebulição: 94…95 °C (66,6hPa)
Densidade: 0,914 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008874
Número CAS: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA