Print…
Fosfato de trimetilo zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trimethylphosphate
MQ200
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
8.21184.0100EA 33.8 EUR
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
Fosfato de trimetilo zS, Sigma-Aldrich®
Fosfato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉O₄P
Peso Molecular: 140.08 g/mol
Ponto de ebulição: 197.2
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008348
Número CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Encomendar
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 140.08 g/mol
Boiling Point 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.133 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.3967 (20 °C)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)