Print…
Fosfato de trimetilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
157970500 157975000 157970025
ACRO157970500EA 20.7 EUR
ACRO157970500 ACRO157975000 ACRO157970025
Fosfato de trimetilo 99%
Fosfato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉O₄P
Ponto de ebulição: 197 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 1,197 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008348
Número CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Boron (B) ≤0.02 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as butyraldehyde)