Print…
Fosfato de trietilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
538728-100ML 538728-1L 538728-4L
SIAL538728-100MLEA 35.3 EUR
SIAL538728-100ML SIAL538728-1L SIAL538728-4L
Fosfato de trietilo, Sigma-Aldrich®
Fosfato de trietilo
Fórmula: C₆H₁₅O₄P
Peso Molecular: 182.16 g/mol
Ponto de ebulição: 215
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 116
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009077
Número CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806