Fosfato de trietilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17938.0E
A17938.36
A17938.0EEA
176
EUR
A17938.0E
A17938.36
Fosfato de trietilo ≥98%
Fosfato de trietilo
Purity: 98+%
CAS No.: 78-40-0
Molecular Formula: (CH3CH2O)3P(O)
Formula Weight: 182.16
Flash Point: 115°(240°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Mild
Boiling Point: 215°
Merck Reference: 14,9674
MDL No.: MFCD00009077
Fórmula:
C₆H₁₅O₄P Ponto de ebulição: 215 °C Ponto de Fusão: –57 °C Densidade: 1,072 Ponto de Inflamação: 115 °C (240 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009077 Número CAS: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Merck Index: 14,9674 |