Print…
Fosfato de trietilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139680010 139680025
ACRO139680010EA 104 EUR
ACRO139680010 ACRO139680025
Fosfato de trietilo 99%
Fosfato de trietilo
Fórmula: C₆H₁₅O₄P
Peso Molecular: 182.16 g/mol
Ponto de ebulição: 215
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 1.07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009077
Número CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA