Print…
Fosfato de tributilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
158615-1L 158615-2.5L 158615-4L
SIAL158615-1LEA 107 EUR
SIAL158615-1L SIAL158615-2.5L SIAL158615-4L
Fosfato de tributilo, Sigma-Aldrich®
Fosfato de tributilo
Fórmula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Ponto de ebulição: 289 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009436
Número CAS: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM