Print…
Fosfato de tributilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
8.18604.0500EA 47.2 EUR
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
Fosfato de tributilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fosfato de tributilo
Fórmula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Ponto de ebulição: 289 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009436
Número CAS: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.976 - 0.978
Identity (IR) passes test