Fosfato de tributilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 126-73-8
Molecular Formula: C12H27O4P
Formula Weight: 266.32
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.977
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -80°
Boiling Point: 155-156°/10mm
Beilstein Reference: 1710584
Merck Reference: 14,9618
MDL No.: MFCD00009436
Fórmula:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Ponto de ebulição: 155…156 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 0,977 Ponto de Inflamação: 152 °C (305 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009436 Número CAS: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Merck Index: 14,9618 |