Diethyl phosphonate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
44000.14
44000.22
44000.36
44000.A4
44000.14EA
64.4
EUR
44000.14
44000.22
44000.36
44000.A4
Diethyl phosphonate ≥97%
Diethyl phosphonate
Purity: 97+%
CAS No.: 762-04-9
Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H
Formula Weight: 138.10
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Weak
Melting Point: -70°
Boiling Point: 50-51°/2mm
MDL No.: MFCD00044573
Fórmula:
C₄H₁₁O₃P Ponto de ebulição: 50…51 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 1,070 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044573 Número CAS: 762-04-9 EINECS: 212-091-6 |