Print…
Diethyl phosphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
114500010 114502500 114500025 114500000
ACRO114500010EA 109 EUR
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025 114500000.
Diethyl phosphonate 98%
Diethyl phosphonate
Fórmula: C₄H₁₁O₃P
Ponto de ebulição: 60 °C (6mbar)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044573
Número CAS: 762-04-9
EINECS: 212-091-6
Encomendar
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %