Pentóxido de fósforo ≥99.99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Anidrido fosfórico
89966.09
89966.22
89966.36
89966.09EA
35
EUR
89966.09
89966.22
89966.36
Pentóxido de fósforo ≥99.99%
Pentóxido de fósforo
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
Fórmula:
P₂O₅ Peso Molecular: 141.94 g/mol Ponto de ebulição: 360 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 340 °C Densidade: 2.39 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011440 Número CAS: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8 II Merck Index: 13,07441 |