Print…
Óxido de bismuto (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202827-10G 202827-250G 202827-50G
SIAL202827-10GEA 112 EUR
SIAL202827-10G SIAL202827-250G SIAL202827-50G
Óxido de bismuto (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de bismuto (III)
Fórmula: BiO₃
Peso Molecular: 465.96 g/mol
Ponto de ebulição: 1890
Ponto de Fusão: 825
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003462
Número CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273