Print…
Óxido de bismuto (III), Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01862.9025 1.01862.1000
1.01862.9025EA 0 EUR
1.01862.9025 1.01862.1000
Óxido de bismuto (III), Supelco®
Óxido de bismuto (III)
Fórmula: BiO₃
Peso Molecular: 465.96 g/mol
Ponto de ebulição: 1890
Ponto de Fusão: 825
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003462
Número CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Encomendar
Melting Point 820 °C
Molar Mass 465.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1890 °C
Density 8.93 g/cm3 (20 °C)