Óxido de bismuto (III) ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42863.18
42863.30
42863.A1
42863.18EA
153
EUR
42863.18
42863.30
42863.A1
Óxido de bismuto (III) ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Óxido de bismuto (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Fórmula:
Bi₂O₃ Ponto de ebulição: ∼1890 °C Ponto de Fusão: 817 °C Densidade: 8,9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003462 Número CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |