Print…
Óxido de bismuto (III) 99.975% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
40394.18 40394.30 40394.A1
40394.18EA 73.1 EUR
40394.18 40394.30 40394.A1
Óxido de bismuto (III) 99.975% (baseado nos metais)
Óxido de bismuto (III)
Purity: 99.975% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: Powder, typically 4 micron Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Fórmula: Bi₂O₃
Ponto de ebulição: ∼1890 °C
Ponto de Fusão: 817 °C
Densidade: 8,9
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003462
Número CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273