Print…
Óxido de bismuto (III) 99.9%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 63.9 EUR
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Óxido de bismuto (III) 99.9%, extra puro
Óxido de bismuto (III)
Fórmula: BiO₃
Peso Molecular: 465.96 g/mol
Ponto de ebulição: 1890 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 825 °C
Densidade: 8.9 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003462
Número CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm