Print…
Óxido de bismuto (III) 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
192620010 192620050
ACRO192620010EA 139 EUR
ACRO192620010 ACRO192620050
Óxido de bismuto (III) 98+%, puro
Óxido de bismuto (III)
Fórmula: BiO₃
Ponto de ebulição: 1890 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 825 °C
Densidade: 8,9 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003462
Número CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %