Pentóxido de diarsénio ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14668.14
14668.22
14668.14EA
156
EUR
14668.14
14668.22
Pentóxido de diarsénio ≥99.9% (baseado nos metais)
Pentóxido de diarsénio
Purity: 99.9%
CAS No.: 1303-28-2
Molecular Formula: As2O5
Formula Weight: 229.79
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.32
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 315° dec.
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,798
UN No.: 1559
MDL No.: MFCD00003434
Fórmula:
As₂O₅ Ponto de Fusão: 315 °C (decomposição) Densidade: 4,32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003434 Número CAS: 1303-28-2 EINECS: 215-116-9 UN: 1559 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,798 |