Print…
Trióxido de diarsénio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: di-Arsenic trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
202673-25G 202673-5G
SIAL202673-25GEA 349 EUR
SIAL202673-25G SIAL202673-5G
Trióxido de diarsénio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de diarsénio
Fórmula: As₂O₃
Ponto de ebulição: 465 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 312 °C
Densidade: 3,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003433
Número CAS: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00844