Trióxido de diarsénio ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
di-Arsenic trioxide
43488.30
43488.14
43488.A1
43488.30EA
106
EUR
43488.30
43488.14
43488.A1
Trióxido de diarsénio ≥99.5% (baseado em metais)
Trióxido de diarsénio
Purity: 99.5%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Solubility: Slightly soluble in cold water. Soluble in boiling water, HCl, alkali hydroxide. Insoluble in alcohol, chloroform, and ether
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Fórmula:
As₂O₃ Ponto de ebulição: 465 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 312,3 °C Densidade: 3,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003433 Número CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,804 |