Trióxido de diarsénio 99.95-100.05% ACS padrão primário
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
di-Arsenic trioxide
33289.14
33289.22
33289.14EA
133
EUR
33289.14
33289.22
Trióxido de diarsénio 99.95-100.05% ACS padrão primário
Trióxido de diarsénio
Purity: 99.95-100.05
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Fórmula:
As₂O₃ Ponto de ebulição: 465 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 312,3 °C Densidade: 3,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003433 Número CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,804 |