Antimony (V) oxide ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Antimony pentoxide, Diantimony pentoxide
10643.06
10643.14
10643.22
10643.06EA
53.8
EUR
10643.06
10643.14
10643.22
Antimony (V) oxide ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Antimony (V) oxide
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-60-9
Molecular Formula: Sb2O5
Formula Weight: 323.50
Physical Form: Powder
Density: 3.78
Melting Point: 380° dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Merck Reference: 14,698
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011216
Fórmula:
O₅Sb₂ Peso Molecular: 323.52 g/mol Ponto de Fusão: 380 °C (decomposição) Densidade: 3.78 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011216 Número CAS: 1314-60-9 EINECS: 215-237-7 UN: 1549 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,698 |