Print…
Trióxido de diantimónio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07835.2500 1.07835.9050
1.07835.2500EA 964 EUR
1.07835.2500 1.07835.9050
Trióxido de diantimónio, Supelco®
Trióxido de diantimónio
Fórmula: O₃Sb₂
Peso Molecular: 291.52 g/mol
Ponto de ebulição: 1425
Ponto de Fusão: 654
Densidade: 5.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011214
Número CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
Merck Index: 13,00717
Encomendar
Solubility 2.70 mg/l (20 °C)
Melting Point 656 °C (sublimed)
Molar Mass 291.49 g/mol
Bulk Density 800 - 1300 kg/m3
Boiling Point 1550 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (660 °C)
Density 5.4 g/cm3