Print…
Trióxido de diantimónio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11123.0E A11123.22 A11123.36
A11123.0EEA 255 EUR
A11123.0E A11123.22 A11123.36
Trióxido de diantimónio ≥99%
Trióxido de diantimónio
Purity: 99% CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Fórmula: O₃Sb₂
Ponto de ebulição: 1550 °C (sublimação)
Ponto de Fusão: 656 °C
Densidade: 5,67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011214
Número CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,711