Trióxido de diantimónio ≥99.6%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.6% min
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Physical Form: 1.1-1.8 Micron Powder
Density: 5.67
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Solubility: Slightly soluble in water, Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Fórmula:
O₃Sb₂ Ponto de ebulição: 1550 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 656 °C Densidade: 5,67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011214 Número CAS: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,711 |