Trióxido de diantimónio ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
10641.06
10641.14
10641.22
10641.18
10641.06EA
60.3
EUR
10641.06
10641.14
10641.22
10641.18
Trióxido de diantimónio ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Trióxido de diantimónio
Purity: 99.999%
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Physical Form: Powder
Density: 5.67
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Fórmula:
O₃Sb₂ Peso Molecular: 291.52 g/mol Ponto de ebulição: 1550 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 656 °C Densidade: 5.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011214 Número CAS: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,711 |