Print…
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bismuth trinitrate pentahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
467839-250G 467839-50G
SIAL467839-250GEA 690 EUR
SIAL467839-250G SIAL467839-50G
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado
Fórmula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Peso Molecular: 485.07 g/mol
Ponto de ebulição: 75…80 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30
Densidade: 2.736 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149157
Número CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II