Nitrato de bismuto (III) pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Bismuth trinitrate pentahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
248592-100G
248592-500G
SIAL248592-100GEA
51.6
EUR
SIAL248592-100G
SIAL248592-500G
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado
Fórmula:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Peso Molecular: 485.07 g/mol Ponto de ebulição: 75…80 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 30 Densidade: 2.736 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00149157 Número CAS: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...