Print…
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bismuth trinitrate pentahydrate
A11748.22 A11748.36
A11748.22EA 36.7 EUR
A11748.22 A11748.36
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado ≥98%
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado
Purity: 98% CAS No.: 10035-06-0 Molecular Formula: Bi(NO3)3.5H2O Formula Weight: 485.07 (394.99anhy) Odour: Odourless Melting Point: 30° dec. UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149157
Fórmula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Peso Molecular: 485.07 g/mol
Ponto de ebulição: 75…80 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30 °C (decomposição)
Densidade: 2.83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149157
Número CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II