Print…
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado 98% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bismuth trinitrate pentahydrate
402615000 402610025
ACRO402615000EA 104 EUR
ACRO402615000 ACRO402610025
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado 98% para análise
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado
Fórmula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Peso Molecular: 485.07 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149157
Número CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)