Nitrato de bismuto (III) pentahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
315150250
315150050
315151000
ACRO315150250EA
106
EUR
ACRO315150250
ACRO315150050
ACRO315151000
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado
Fórmula:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Ponto de ebulição: 80 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 30 °C Densidade: 2,736 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149157 Número CAS: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Appearance | White Crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |