Bismuth(III) iodide, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bismuth triiodide
Ampulado sob árgon
35681.06
35681.14
35681.06EA
279
EUR
35681.06
35681.14
Bismuth(III) iodide, ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Bismuth(III) iodide
Purity: 99.998%
CAS No.: 7787-64-6
Molecular Formula: BiI3
Formula Weight: 589.69
Physical Form: -10 Mesh Granules, Ampouled under argon
Density: 5.778
Melting Point: 408°
Boiling Point: ca 500°
Merck Reference: 14,1269
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010894
Fórmula:
BiI₃ Peso Molecular: 589.69 g/mol Ponto de ebulição: ∼500 °C Ponto de Fusão: 408 Densidade: 5.778 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010894 Número CAS: 7787-64-6 EINECS: 232-127-4 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,1269 |