Bismuth(III) iodide ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-64-6
Molecular Formula: BiI3
Formula Weight: 589.69
Physical Form: Lump/Powder
Density: 5.778
Appearance: Dark grey to black
Odour: Acidic
Melting Point: 408°
Boiling Point: ca 500°
Merck Reference: 14,1269
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010894
Fórmula:
BiI₃ Ponto de ebulição: ∼500 °C Ponto de Fusão: 408 °C Densidade: 5,778 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010894 Número CAS: 7787-64-6 EINECS: 232-127-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1269 |