Arsenic(III) iodide ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41962.06
41962.14
41962.06EA
193
EUR
41962.06
41962.14
Arsenic(III) iodide ≥99.999% (baseado nos metais)
Arsenic(III) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-45-4
Molecular Formula: AsI3
Formula Weight: 455.64
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 4.39
Melting Point: 140°
Boiling Point: 424°
Merck Reference: 14,803
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014170
Fórmula:
AsI₃ Ponto de ebulição: 424 °C Ponto de Fusão: 140 °C Densidade: 4,39 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014170 Número CAS: 7784-45-4 EINECS: 232-068-4 UN: 1557 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,803 |