Print…
Iodeto de antimónio (III), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Antimony triiodide
Ampulado sob árgon
42831.04 42831.09 42831.18
42831.04EA 109 EUR
42831.04 42831.09 42831.18
Iodeto de antimónio (III), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Iodeto de antimónio (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-44-5 Molecular Formula: SbI3 Formula Weight: 502.46 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 420° Merck Reference: 14,710 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016322
Fórmula: I₃Sb
Peso Molecular: 502.47 g/mol
Ponto de ebulição: 420 °C
Ponto de Fusão: 168 °C
Densidade: 4.676 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016322
Número CAS: 7790-44-5
EINECS: 232-205-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,710