Iodeto de antimónio (III), ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Antimony triiodide
Ampulado sob árgon
35676.14
35676.03
35676.14EA
866
EUR
35676.14
35676.03
Iodeto de antimónio (III), ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Iodeto de antimónio (III)
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Solubility: Decomposed by water to SbOI.
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Fórmula:
I₃Sb Peso Molecular: 502.47 g/mol Ponto de ebulição: 420 °C Ponto de Fusão: 168 °C Densidade: 4.676 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016322 Número CAS: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,710 |