Print…
Trifluoreto de antimónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Antimony trifluoride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
381292-100G 381292-500G
SIAL381292-100GEA 183 EUR
SIAL381292-100G SIAL381292-500G
Trifluoreto de antimónio, Sigma-Aldrich®
Trifluoreto de antimónio
Fórmula: F₃Sb
Peso Molecular: 178.76 g/mol
Ponto de ebulição: 376
Ponto de Fusão: 292
Densidade: 4.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011218
Número CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00715