Print…
Trifluoreto de antimónio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Antimony trifluoride
A14068.0B A14068.18 A14068.30
A14068.0BEA 299 EUR
A14068.0B A14068.18 A14068.30
Trifluoreto de antimónio ≥98%
Trifluoreto de antimónio
Purity: 98% CAS No.: 7783-56-4 Molecular Formula: SbF3 Formula Weight: 178.75 Odour: Odourless Melting Point: 292° Boiling Point: 376° Merck Reference: 14,709 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011218
Fórmula: F₃Sb
Peso Molecular: 178.76 g/mol
Ponto de ebulição: 376 °C
Ponto de Fusão: 292
Densidade: 4.379
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011218
Número CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00715