Print…
Trifluoreto de antimónio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
191241000 191245000
ACRO191241000EA 47.9 EUR
ACRO191241000 ACRO191245000
Trifluoreto de antimónio 98%
Trifluoreto de antimónio
Fórmula: F₃Sb
Ponto de ebulição: 376 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 292 °C
Densidade: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011218
Número CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715
Encomendar
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %