Print…
Oxicloreto de fósforo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
201170-1KG 201170-250G 201170-5G
SIAL201170-1KGEA 146 EUR
SIAL201170-1KG SIAL201170-250G SIAL201170-5G
Oxicloreto de fósforo, Sigma-Aldrich®
Oxicloreto de fósforo
Fórmula: POCl₃
Ponto de ebulição: 107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1 °C
Densidade: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011443
Número CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07506