Print…
Pentacloreto de antimónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Antimony pentachloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
338877-25G 338877-5G
SIAL338877-25GEA 245 EUR
SIAL338877-25G SIAL338877-5G
Pentacloreto de antimónio, Sigma-Aldrich®
Pentacloreto de antimónio
Fórmula: Cl₅Sb
Peso Molecular: 299.02 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Fusão: 3
Densidade: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011213
Número CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00701