Tricloreto de antimónio, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Antimony trichloride
Ampulado sob árgon
43449.22
43449.14
43449.22EA
835
EUR
43449.22
43449.14
Tricloreto de antimónio, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Tricloreto de antimónio
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: SbCl3
Formula Weight: 228.11
Physical Form: Crystals, Ampouled under argon
Density: 3.14
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Fórmula:
SbCl₃ Peso Molecular: 228.12 g/mol Ponto de ebulição: 223.5 °C Ponto de Fusão: 73.4 °C Densidade: 3.14 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011212 Número CAS: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8 II Merck Index: 14,707 |