Brometo de Fosforilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phosphorus(V) oxybromide, Phosphorus (V) oxide bromide, Phosphoryl bromide, Phosphorus oxybromide
56135.06
56135.14
56135.22
56135.06EA
63
EUR
56135.06
56135.14
56135.22
Brometo de Fosforilo ≥98%
Brometo de Fosforilo
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-59-5
Molecular Formula: POBr3
Formula Weight: 286.73
Physical Form: Lump
Density: 2.822
Melting Point: 56°
Boiling Point: 189°
Solubility: Decomposes in water. Soluble in ether, benzene, and sulfuric acid
Merck Reference: 14,7348
UN No.: 1939
MDL No.: MFCD00036298
As a chemical intermediate
Fórmula:
Br₃OP Peso Molecular: 286.69 g/mol Ponto de ebulição: 189 °C Ponto de Fusão: 56 °C Densidade: 2.822 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036298 Número CAS: 7789-59-5 EINECS: 232-177-7 UN: 1939 ADR: 8 II Merck Index: 12,07505 |