Print…
Brometo de Fósforo (V), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phosphorus pentabromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
226734-100G 226734-25G
SIAL226734-100GEA 359 EUR
SIAL226734-100G SIAL226734-25G
Brometo de Fósforo (V), Sigma-Aldrich®
Brometo de Fósforo (V)
Fórmula: PBr₅
Peso Molecular: 430.49 g/mol
Densidade: 3.61 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011437
Número CAS: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN: 2691
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07507