Print…
Tribrometo de fósforo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Phosphorus tribromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
157783-100G 157783-500G
SIAL157783-100GEA 167 EUR
SIAL157783-100G SIAL157783-500G
Tribrometo de fósforo, Sigma-Aldrich®
Tribrometo de fósforo
Fórmula: PBr₃
Peso Molecular: 270.69 g/mol
Ponto de ebulição: 175
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011436
Número CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514