Print…
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
654981-1G 654981-5G
SIAL654981-1GEA 116 EUR
SIAL654981-1G SIAL654981-5G
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) bromide
Fórmula: BiBr₃
Peso Molecular: 448.69 g/mol
Ponto de ebulição: 278 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 218
Densidade: 5.72 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014195
Número CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01299