Print…
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
401072-100G 401072-25G
SIAL401072-100GEA 230 EUR
SIAL401072-100G SIAL401072-25G
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) bromide
Fórmula: BiBr₃
Ponto de ebulição: 278 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 218 °C
Densidade: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014195
Número CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01299